Documenti fondamentali
58318
Supelco
SUPELCOSIL LC-PAH (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Colonna per HPLC SUPELCOSIL LC-PAH, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L1
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Le colonne SUPELCOSIL LC-PAH sono state progettate specificamente per le analisi dei principali inquinanti IPA elencati nel metodo US EPA 610. Le colonne da 2,1 mm e 3,0 mm consentono di risparmiare solvente e migliorano la sensibilità nel caso di campioni con massa limitata. Le colonne da 3 μm forniscono analisi estremamente rapide e efficienti, pur conservando la durabilità delle silici porose. Sono sostituti eccellenti ed economici delle silici non porose da 1,5 μm.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ana Ballesteros-Gómez et al.
Analytical chemistry, 81(21), 9012-9020 (2009-09-30)
In this work, magnetic nanoparticles (MNPs) coated with hemimicelles of alkyl (C(10)-C(18)) carboxylates, which have traditionally been used to prepare ferrofluids for technological applications, were used for the first time to extract organic contaminants from environmental water samples. The nanoparticles
S Moret et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung, 201(4), 322-326 (1995-10-01)
This paper proposes a simple HPLC method for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in water, wine and beer. Samples were purified by PAH collection in solid-phase extraction (SPE) and analysed by reversed-phase HPLC (Supelcosil LC-PAH column from Supelco).
Protocolli
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH