58149-U
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3.3 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Colonna HPLC SUPELCOSIL™ LC-8-DB, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
SUPELCOSIL™
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
6.0% carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.3 cm × 2.1 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
pH di lavoro
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?