581442-U
Ascentis® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
15% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 21.2 mm
Area superficiale
450 m2/g
Copertura della superficie
4.0 μmol/m2
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
The Ascentis C8 is a highly reproducible column with excellent selectivity towards polar compounds. The phase excells in highly aqueous mobile phases as well as high organic mobile phases.
Caratteristiche e vantaggi
- Superior retention for hydrophobic molecules
- Excellent peak shape
- Low bleed LC-MS separations
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?