Documenti fondamentali
57801
Supelco
Tetracosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Lignoceric acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C20H48O2
Peso molecolare:
372.61
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)