Documenti fondamentali
575652-U
Supelco
SPE 96-Deep Square Well Collection Plate
well volume 1 mL, polypropylene, pk of 50
Sinonimo/i:
PK50 1ML PP 96 SQUARE WELL COLLECTION PLATES
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pk of 50
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume pozzetto
1 mL
applicazioni
food and beverages
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.