Documenti fondamentali
57479
Rheodyne® Fittings
nut and ferrule for 1/8 in. tubing, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
stainless steel nut and ferrule
Confezionamento
pkg of 1 ea
Raccordi
nut and ferrule for 1/8 in. tubing
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
RheFlex® PEEK Fittings Short fitting set, 1/16 in. tubing
57691
RheFlex® PEEK Fittings
PEEK Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.062 in., natural
54995
PEEK Tubing