Documenti fondamentali
57145-U
Supelco
SPE tube
Si/1G-44%H2SO4/Si, volume 12mL, pk of 20 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
PK20 12mL SI/1G-44%H2SO4/SI SPE Tube,
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pk of 20
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Gruppo funzionale matrice
silica bonding
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)