57138
Provetta Supelclean™ ENVI™-18 SPE
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 10 g
Confezionamento
pk of 16
Grado di funzionalizzazione
17% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
60 mL
Matrice
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni acquose (acque potabili, acque freatiche, acque reflue)
- Ottadecile (C al 17%), legato in modo polimerico, endcapped
- Eccellente per la pulizia, l′estrazione e la concentrazione di sostanze inquinanti provenienti da campioni acquosi ambientali
- Carica di C al 17% più elevata per maggiore capacità di legame e maggiori recuperi
- La carica di carbonio più elevata offre anche una maggiore resistenza in condizioni di pH estreme
- Utilizzato per l′estrazione di erbicidi, fungicidi e pesticidi dai materiali di scarto
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)