56308AST
apHera™ C4 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna per HPLC apHera™ C4, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiali
stainless steel column
Nome Commerciale
apHera™
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
apHera™
Parametri
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 10 mm
Matrice
polymeric
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
pH di lavoro
1-14
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Features of apHera™ Reversed Phase Columns
- Stable vinyl copolymer base
- Stable pH range 2-12
- 300 angstrom pore size
- Stable in all organic solvents
- Expanded applications: peptides, proteins
- Efficient separation of any basic substance
- Amenability to washing and alkaline solutions
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)