548552-U
Smart SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 7 μm (PDMS)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane (PDMS), df 7 μm(PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
Materiali
fused silica fiber
green hub
Misura
23 ga
Confezionamento
pkg of 1 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS coating
Compatibilità
(for volatiles (MW 60 - 275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)