54479
Rheodyne® Model 7000L Stream Switching Valve, Large Bore
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel valve
Caratteristiche
manual
number of ports 6
positions 2
Produttore/marchio commerciale
Rheodyne 7000L
Parametri
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
Raccordi
10-32 Rheodyne thread
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)