Documenti fondamentali
52782-U
Supelco
Discovery® DSC-MCAX SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiali
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 100 mg
Confezionamento
pk of 108
Grado di funzionalizzazione
8.4% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
silica gel base material (irregulary shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) bonding
sulfonic acid bonding
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
Capacità
0.06 meq/g capacity
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
mixed mode
Descrizione generale
Retention Mechanism: Mixed-Mode Cation Exchange (reversed-phase and cation-exchange)
Sample Matrix Compatibility: Aqueous Solutions (biological fluids, water)
  • Packed bed contains both octyl (C8) & benzene sulfonic acid (SCX) bondings
  • Dual retention mechanism broadens retention for a range of neutral, basic, acidic and zwitterionic compounds
  • Developed for superior selectivity/ sample clean up when isolating basic compounds from biological fluids
  • Greater ion-exchange capacity for isolating polar basic and zwitterionic compounds
  • Can be used to fractionate basic/ zwitterionic compounds from acidic and neutral compounds
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)