Documenti fondamentali
52728-U
Supelco
Discovery® DSC-Ph SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 30
Grado di funzionalizzazione
7% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
phenyl bonding
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Monomerically bonded, phenyl (7 %C), endcapped
  • Similar in polarity to DSC-8; however, electron dense aromatic ring offers unique selectivity and retention
  • Offers improved retention of conjugated ring structures over aliphatic functional groups.
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Solid Phase Extraction: Reversed-Phase Methodology