52716-U
Discovery® DSC-8 SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinonimo/i:
C18 SPE cartridge tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pk of 30
Grado di funzionalizzazione
9% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
- Monomerically bonded, octyl (9 %C), endcapped; lower carbon content than DSC-18Lt
- Used to elute very large hydrophobic molecules too strongly retained on DSC-18 or DSC-18Lt
- Use this less retentive phase for the rapid release of hydrophobic molecules using weaker organic solvents at lower volumes
- Inorganic buffers of sufficient ionic strength may be used for elution
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Solid Phase Extraction: Reversed-Phase Methodology