509485
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
500F-LL-GT, volume 500 μL, needle size (not included)
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 500UL, LUER LOCK
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Materiali
glass syringe
Misura ago
(not included)
Caratteristiche
Fixed Luer Lock
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 007230
Volume
500 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
SGE gas tight syringe without a needle, Model: 500F-LL-GT (volume 0.5 mL)
- Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
- Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
- Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
- Maximum inertness for liquid or gas samples.
- Suitable for manual dispenser/diluter applications.
- High accuracy of dispensed volume.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
509485 | 4061833037638 |