50657-U
BIOshell A160 Peptide PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
column L × I.D. 100 mm × 2.1 mm, pk of 1 ea
About This Item
Prodotti consigliati
CdA
current certificate can be downloaded
Livello qualitativo
Confezionamento
pk of 1 ea
Grado di funzionalizzazione
5.1% Carbon loading
Parametri
600 bar max. pressure (8700 psi)
Temperatura massima
60 °C (pH2/60; pH7/40)
Lungh. × diam. int. colonna
100 mm × 2.1 mm
Area superficiale
75 m2/g
Matrice
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase, dimethyloctadecylsilane and positively charged ligand
Intervallo di pH d’impiego
2-7
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)