50630-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 1.5 mm HPLC Capillary Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna per HPLC Ascentis® Express C18, 2,7 μm, particle size, std dev 2.7 μm, L × I.D. 10 cm × 1.5 mm
agenzia
suitable for USP L1
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Parametri
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Lungh. × D.I.
10 cm × 1.5 mm
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
std dev 2.7 μm
Dimensione pori
90 Å
pH di lavoro
2-9
Descrizione generale
Per ulteriori informazioni su questa nuova tecnologia, si rimanda alla pagina Ascentis Express
Applicazioni
Analisi UHPLC/MS dell′olio di mais con la colonna Ascentis® Express C30 confrontata con Ascentis® Express C18
Analisi UHPLC del paracetamolo e delle sue impurezze con la colonna Ascentis® Express C18, 2,7 μm
Analisi HPLC dei parabeni con la colonna Ascentis®Express C18, 2,7 μm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
50630-U | 4065269130482 |