Documenti fondamentali
504041
Supelco
Tubo Supelclean per LC SPE con silice
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Materiali
PE frit
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 100 mg
Confezionamento
pk of 108
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
1 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
silica bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to extract polar analytes from nonpolar samples. It does not contain a bonded phase.
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Analysis of Polychlorinated Biphenyls in Fish Oil Using Supelclean EZ-POP NP, Silica Gel SPE, and an SLB-5ms GC Column