501778
C1-C6 n-Paraffins
15 ppm each component in nitrogen, aerosol can of 4 L, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Forma fisica
gas
Confezionamento
aerosol can of 4 L
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas T1-4
Concentrazione
15 ppm each component in nitrogen
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
Contents: 4 liters
Pressure: 120 psig
Outlet fitting: Aerosol-type push buttom
Weight: ~100 grams
Dimensions: 2.5 x 8 inches
D.O.T. specifications: 2Q
Applicazioni
Altre note
Analita
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2B - Aerosol cans and lighters
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)