04070
Alkane standard solution C8-C20
analytical standard, contains C8-C20, ~40 mg/L each, in hexane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.375
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Categorie correlate
Applicazioni
Componenti
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)