47794
1,2,3-Trichloropropane
analytical standard
Sinonimo/i:
Glycerol trichlorohydrin, Trichlorohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. ebollizione
156 °C (lit.)
Punto di fusione
−14 °C (lit.)
Densità
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Kidney,Liver,Mucous membranes
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis