47733-U
2-Hexanone
analytical standard
Sinonimo/i:
Butyl methyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D5580
Tensione di vapore
10 mmHg ( 39 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 5 mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
127 °C (lit.)
Punto di fusione
−57 °C (lit.)
Densità
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis