47514-U
EPA CLP SOW OLM04 Semi-Volatile Mix solution
certified reference material, 2000 μg/mL each component in dichloromethane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
US EPA/CLP SOW OLM04
Descrizione
Separate Source
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 × 1 mL (47514-U)
Concentrazione
2000 μg/mL each component in dichloromethane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
US EPA Contract Laboratory Program (CLP) methods are analytical methods for identifying and quantifying organic compounds on the EPA′s Target Compound List (TCL) in groundwater, sediment, and soil samples at abandoned hazardous waste sites.
Applicazioni
Altre note
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Analita
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?