Documenti fondamentali
47209
Supelco
ASTM® D4815 Quantitative Calibration Mixture 5
new
with Internal Standard, (each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
agenzia
ASTM® D4815
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
(each component at the nominal wt% indicated)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
Each component at the nominal weight percent listed.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analita
Descrizione
    tert-Butanol 11.4 % (w/w)
    tert-Butyl methyl ether .095 % (w/w)
    1,2-Dimethoxyethane 5 % (w/w)
    Ethanol 11.4 % (w/w)
    2-Methyl-2-butanol .095 % (w/w)
    Isooctane:xylene (65:35) 72.01 % (w/w)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)