44895-U
ASTM® Triolein Solution
5000 μg/mL in pyridine, analytical standard
Sinonimo/i:
Glyceryl trioleate solution, Biodiesel impurity solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
agenzia
ASTM® D6584
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in pyridine
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
single component solution
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Applicazioni
Note legali
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.