Documenti fondamentali
442639
Supelco
Methacrolein-2,4-DNPH
analytical standard
Sinonimo/i:
Methacrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CH=NNHC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
204-206 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(=C)\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-7(2)6-11-12-9-4-3-8(13(15)16)5-10(9)14(17)18/h3-6,12H,1H2,2H3/b11-6+
TUBWWZMXYOKKNG-IZZDOVSWSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)