41900-U
EPA TO-14 Calibration Mix 1 (39 components)
39 components, 100 ppb each component in nitrogen, pkg of 110 L (pi-marked cylinder), analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
agenzia
EPA TO-14
impiego
sufficient for ≥80 uses
Durata
1 yr
Confezionamento
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas T9Z90012-110
Concentrazione
100 ppb each component in nitrogen
Parametri
1800 psi pressure
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Alt. cilindro × diam.
12 1/4 in. (31 cm) × 3 1/4 in. (8.3 cm)
Raccordi
CGA 180 fitting
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
Where available, the components in Scott TO-14 gas calibration blends are traceable to NIST reference mixtures (NIST SRM 1804). All are certified for superior stability and accuracy.
The shelf life is one year.
Applicazioni
Altre note
Analita
Applicazioni
Regolatore
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.