36082
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #4
in acetonitrile, TraceCERT®, (Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
TraceCERT®
Grado
TraceCERT®
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
(Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland)
Concentrazione
in acetonitrile
100 μg/mL each component in acetonitrile
applicazioni
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Altre note
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)