Documenti fondamentali
33311
Supelco
Septum inserter for Mininert® Valve
Tool for inserting septa, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Confezionamento
pkg of 1 ea
applicazioni
environmental
Compatibilità
for use with Mininert Valves
Note legali
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)