24833-U
Capillary Column Nut (fits Agilent injectors and non-MS detectors), hexagonal wrenchtight version
pkg of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 2 ea
Categorie correlate
Descrizione generale
These stainless steel column nuts are replacements for damaged or misplaced original Agilent nuts. Use with short ferrules. Hexagonal shape allows tightening with a wrench to keep fingers from getting burned.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)