Documenti fondamentali
33143
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 10 mL, amber glass bottle, O.D. × H 25 mm × 50 mm, pkg of 36 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
Materiali
amber glass bottle
Caratteristiche
autoclavable
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 36 ea
D.E. × alt.
25 mm × 50 mm
Volume
10 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Descrizione generale
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)