Key Documents
30291-U
Supelco
Tedlar® PLV Gas Sampling Bag
3L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Sinonimo/i:
Sacchetto in Tedlar® per campionamento di gas
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
product name
Sacca in Tedlar® PLV da 3 L per campionamento di gas con setti Thermogreen® LB-2,
Materiali
Tedlar® PVDF film
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Descrizione
Push/Pull Lock Valve (PLV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Confezionamento
pkg of 10 bags
tecniche
whole air sampling: suitable
Volume max. × largh. × lungh.
3 L × 10 in. × 10 in.
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Descrizione generale
Il Tedlar è raccomandato da diversi metodi EPA USA per il campionamento di VOC e composti dello zolfo. Il nostro Tedlar è una pellicola spessa 50 µm di qualità superiore perché inerte e impermeabile e protegge l′integrità del campione con buoni valori di recupero. La nostra valvola (PLV) di chiusura a pressione e il processo di saldatura a caldo dei bordi assicurano che i nostri campionatori siano robusti, a tenuta stagna e virtualmente privi di perdite anche nelle condizioni più gravose di campionamento e spedizione.
Applicazioni
  • Conservazione di campioni di respiro espirato per l'analisi con SESI-HRMS off-line. Lo studio dimostra l'utilità delle sacche di campionamento dei gas in Tedlar® PLV da 3 litri per la conservazione dei campioni di respiro per la spettrometria di massa ad alta risoluzione con ionizzazione elettrospray secondaria, in grado di migliorare le capacità diagnostiche nella ricerca medica (Sola-Martínez et al., 2023).
  • Misurazioni quantitative GC-TCD dei principali componenti del flatus. La ricerca utilizza sacche di campionamento dei gas da 3 l in Tedlar® PLV per la gascromatografia con un rilevatore di conducibilità termica per studiare gli effetti della dieta sulla composizione del flatus, contribuendo a una migliore comprensione dei processi digestivi (Freire et al., 2022).
  • Quantificazione dei composti organici volatili mediante spettrometria di massa secondaria a ionizzazione elettrospray ad alta risoluzione. Lo studio evidenzia il ruolo delle sacche di campionamento dei gas in Tedlar® PLV da 3L nella cattura e nella quantificazione dei composti organici volatili, fondamentali per l'analisi ambientale e chimica (Liu et al., 2021).
  • Applicazione di un'interfaccia microfluidica gas-liquido per l'estrazione di anfetamine e precursori da campioni di aria. L'articolo fornisce un resoconto dettagliato circa l'uso delle sacche di campionamento dei gas in Tedlar® PVL da 3L nei sistemi microfluidici per il campionamento e l'estrazione di precisione dell'aria, a supporto degli studi forensi e di quelli ambientali (Collins et al., 2020).
  • Determinazione di metilsilossani volatili lineari e ciclici nel biogas e nel biometano mediante microestrazione in fase solida e gascromatografia-spettrometria di massa. Lo studio discute l'efficacia delle sacche di campionamento dei gas in Tedlar® PLV da 3L nel campionamento per l'analisi di miscele di gas complesse, importante per il monitoraggio ambientale e il controllo di qualità del biogas (Ghidotti et al., 2019).
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)