Key Documents
29458-U
Supelco
Setti Thermogreen® LB-2, dischi solidi
pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
Thermogreen® LB-2 Septa, solid discs
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Confezionamento
pkg of 10 ea
tecniche
whole air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
configured for gas sampling bags with Screw Cap Valve (SCV)
Descrizione generale
Una versione migliorata dei setti Thermogreen LB-1 originali.
  • Perdita estremamente bassa in presenza di un ampio range di temperature di ingresso (da 100 a 350 °C)
  • Prodotto già condizionato, pronto all′uso
  • Penetrazione dell′ago più facile ed elevata tolleranza alla puntura (ideale per gli autocampionatori)
  • Formulazione della gomma esclusiva di Supelco
Note legali
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)