29737-U
SLB®-1ms Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
meets requirements for USP G1, G2 and G9
Parametri
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Beta
320
df
0.25 μm
tecniche
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.32 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded and crosslinked; poly(dimethyl siloxane) phase
applicazioni
petroleum
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded and crosslinked
- Poly(dimethyl siloxane)
- -60 °C to 340 °C (isothermal) or 360 °C (programmed)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)