29569-U
CGA-590 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Prodotti consigliati
Parametri
0-100 psi
Descrizione generale
For use with compressed air gas cylinders.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)