29557-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity, parameter 0-100 psi
Sinonimo/i:
Pressure Regulator (He, Ar, N2)
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Prodotti consigliati
Parametri
0-100 psi
Descrizione generale
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)