Documenti fondamentali
28398-U
Supelco
6.35 mm/10 mm Reducing Union
PTFE, pk of 3
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Materiali
PTFE
Livello qualitativo
Descrizione
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 10 mm and/or 6.35 mm stem O.D.
Confezionamento
pk of 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)