28313-U
Carbotrap® 202
glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass TD tube
Descrizione
Sealed with TDS³ Storage Container
Nome Commerciale
Carbotrap®
Caratteristiche
fritted
preconditioned
Confezionamento
pkg of 1 ea
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × lungh.
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrice
Carbotrap® 202 (Packed with Carbotrap B & Carbotrap C)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
Compatibilità
suitable for (C5-C20 Compounds in Air)
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)