28283-U
Carbotrap® 300 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Carbotrap® 300 glass TD tube, 7 IN, for Gerstel®
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Carbotrap® 300, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Materiali
glass TD tube
agenzia
EPA TO-17
Descrizione
Sealed with TDS³ Storage Container
Nome Commerciale
Carbotrap®
Caratteristiche
fritted
preconditioned
Confezionamento
pkg of 1 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × lungh.
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrice
Carbosieve S-III carbon molecular sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (Packed with Carbotrap C, Carbotrap B, Carbosieve SIII)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.