28259-U
Equity-5 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
EPA 8041,8081,8082,8141,8270
meets requirements for USP G27 and G36
Parametri
-60-300 °C temperature (isothermal)
-60-320 °C temperature (programmed)
Beta
265
df
0.50 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
applicazioni
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary non-polar
Categorie correlate
Descrizione generale
USP Code: This column meets USP G27 and G36 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?