Documenti fondamentali
28033-U
Supelco
Capillary Column Nut (fits Varian®)
pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Confezionamento
pkg of 1 ea
Descrizione generale
These brass column nuts are replacements for damaged or misplaced original Varian nuts.
Note legali
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)