Documenti fondamentali
28022-U
Supelco
Boccole Supeltex M-2A per colonne capillari, modello lungo
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
Caratteristiche
ferrule type long
Confezionamento
pkg of 50 ea
Diam. int.
0.4 mm
Compatibilità
0.10-0.25 mm Column I.D.
Descrizione generale
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)