27533
Vials, screw top with black polypropylene hole cap (10-425 thread), large opening, pre-assembled
volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/silicone/PTFE septum, pkg of 100 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone/PTFE septum
black polypropylene cap
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 10-425
Descrizione generale
Compatibilità
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
Altre note
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)