Key Documents
27317
Supelco
Vials, screw top, clear glass
volume 1.1 mL, vial O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of × 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
clear glass vial
Descrizione
cap not included
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of × 100 ea
D.E. × alt. flaconcino
12 mm × 32 mm
Volume
1.1 mL
Raccordi
thread for 8-425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)