27219
Vials, screw top, silane-treated
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, standard opening
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
amber glass vial
Descrizione
silanized
Caratteristiche
closure type screw top vial
deactivation Silanized
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm, standard opening
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 8-425
Descrizione generale
Cap not included.
Caratteristiche e vantaggi
- Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
- Improved recovery of submicrogram polar compounds.
- Save time and money.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)