27032
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
amber glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
Volume
4 mL
Raccordi
thread for 13-425
Compatibilità
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Nature communications, 10(1), 3185-3185 (2019-07-20)
Unfolded protein response (UPR) is an adaptive mechanism that aims at restoring ER homeostasis under severe environmental stress. Malignant cells are resistant to environmental stress, which is largely due to an activated UPR. However, the molecular mechanisms by which different