26703
Hamilton® syringe, 600 series
62RNR, volume 5 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
Sinonimo/i:
Hamilton® Syringe 65RNR, 5UL 22S GA, 2IN, PT#3
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
22s ga
Descrizione
Microliter™
Caratteristiche
removable needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 87943
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
5 μL
Compatibilità
for use with Rheodyne
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)