Documenti fondamentali
2631705
Supelco
Inlet Liner, for Packed GC (wool packed)
wool packed, pkg of 5 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Confezionamento
pkg of 5 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for packed injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
26317054061833406939