25353
Carbowax® Amine Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
Parametri
60-200 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
133
df
1.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Non-bonded; base-modified poly(ethylene glycol) phase
applicazioni
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary polar
Descrizione generale
USP Code: None.
Phase:
- Non-bonded
- Base-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal or programmed)
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine