Documenti fondamentali
24710
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.75 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
Materiali
natural polypropylene vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt.
12 mm × 32 mm
Volume
0.75 mL
Raccordi
thread for 8-425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)